missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Paracetamol-D4 (Acetaminophen-D4) 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paracetamol-D4 |
| CAS | 64315-36-2 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Molekylformel | C8 2H4 H5 N O2 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Paracetamol-D4, Acetaminophen-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)/i2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(NC(=O)C)c([2H])c([2H])c1O |
| IUPAC-namn | N-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.19 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?