Läs mer
Paracetamol EP Förorening C, Mikromol™
Produktkod. 30051548
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051548 25 mg
17973256 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051548 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0042.090025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Paracetamol EP Förorening C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-acetamide (3-Chloro-4-hydroxyacetanilide)
CAS 3964-54-3
Analyt- eller komponentnamn N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-acetamide (3-Chloro-4-hydroxyacetanilide)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 Cl N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)acetamide (3-Chloro-4-hydroxyacetanilide), N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-acetamide, Paracetamol Imp. C (EP), 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide, Paracetamol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-5(11)10-6-2-3-8(12)7(9)4-6/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)
LEDER CC(=O)Nc1ccc(O)c(Cl)c1
IUPAC-namn N-(3-klor-4-hydroxyfenyl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 185.61
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 185,0244 g/mol