Läs mer
Paracetamol EP Förorening E, Mikromol™
Beskrivning
Paracetamol EP förorening E
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxyacetophenone |
| CAS | 99-93-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Hydroxyacetophenone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H8 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone (4-Hydroxyacetophenone), 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. E (EP), 4-Hydroxyacetophenone, Paracetamol Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-hydroxyfenyl)etanon |
| Visa mer |