Läs mer
Paracetamol EP förorening F (paracetamolrelaterad USP förening F), Mikromol™
Produktkod. 18090250
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18090250 100 mg
18070560 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18090250 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0042.03
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Paracetamol EP förorening F (paracetamolrelaterad USP förening F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenol
CAS 100-02-7
Analyt- eller komponentnamn 4-Nitrophenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H5 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Paracetamol Imp. F (EP), Acetaminophen USP Related Compound F, Acetaminophen USP RC F, 4-Nitrophenol, Ph Eur Paracetamol Impurity F, SKF-30569, p-nitrophenol, Acetaminophen Related Compound F, Paracetamol Impurity F
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
LEDER Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-nitrofenol
Molekylvikt (g/mol) 139.11
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 139,0269 g/mol