Läs mer
Paracetamol EP Impurity J (Acetaminophen USP Related Compound J), Mikromol™
Produktkod. 17904336
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Produktkod. 17904336
Brand: Mikromol MM0042.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Paracetamol EP Impurity J (Acetaminophen USP Related Compound J)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloroacetanilide
CAS 539-03-7
Analyt- eller komponentnamn 4-Chloroacetanilide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H8 Cl N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N-(4-Chlorophenyl)acetamide (4-Chloroacetanilide), N-(4-Chlorophenyl)acetamide, Paracetamol Imp. J (EP), 4-Chloroacetanilide, Acetaminophen USP Related Compound J, Acetaminophen USP RC J, SKF-8835, USP Acetaminophen Related Compound J, Ph Eur Paracetamol Impurity J, Acetaminophen Related Compound J, Paracetamol Impurity J
InChI formel InChI=1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
LEDER CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn N-(4-chlorophenyl)acetamide
Molekylvikt (g/mol) 169.61
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 169.0294 g/mol