Läs mer
(±)-Paraconic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Paraconic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O4/c6-4-1-3(2-9-4)5(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8) |
| Formel vikt | 130.0266 |