Läs mer
Thermo Scientific™ Paraffin Block Cartons
Produktkod. 12710968 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Håller:
20 kassettblock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller unitSize
12710968 20 kassettblock Varje
1 options
Produktkod. 12710968 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1251
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Customize storage with Thermo Scientific™ Paraffin Block Cartons, available in multiple storage capacities. Made from white cartonboard and compatible with 1250 Paraffin Drawers.
Customize storage with Thermo Scientific™ Paraffin Block Cartons, available in multiple storage capacities. Made from white cartonboard and compatible with 1250 Paraffin Drawers.
Carton 1251:
  • Holds 20 cassette blocks
  • Dimensions: 3.25 x 5.75 x 0.875 in. (8.3 x 14.6 x 2.2cm)
Carton 1252:
  • Holds 10 cassette blocks
  • Dimensions: 1.875 x 5.75 x 0.875 in. (4.8 x 14.6 x 2.2cm)
Carton 1253:
  • Holds 4 cassette blocks
  • Dimensions: 2 x 2.5 x 0.875 in. (5.1 x 6.4 x 2.2cm)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 20 kassettblock
Djup (engelska) 3.25 in.
Djup (metriskt) 8.3 cm
Höjd (engelska) 5.75 in.
Höjd (metrisk) 14.6 cm
Bredd (engelska) 0.875 in.
Bredd (metrisk) 2.2 cm