Läs mer
Thermo Scientific™ Paraffin Block Cartons
Handla allt Epredia Produkter
Håller:
20 kassettblock
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Customize storage with Thermo Scientific™ Paraffin Block Cartons, available in multiple storage capacities. Made from white cartonboard and compatible with 1250 Paraffin Drawers.
Carton 1251:
- Holds 20 cassette blocks
- Dimensions: 3.25 x 5.75 x 0.875 in. (8.3 x 14.6 x 2.2cm)
Carton 1252:
- Holds 10 cassette blocks
- Dimensions: 1.875 x 5.75 x 0.875 in. (4.8 x 14.6 x 2.2cm)
Carton 1253:
- Holds 4 cassette blocks
- Dimensions: 2 x 2.5 x 0.875 in. (5.1 x 6.4 x 2.2cm)
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 20 kassettblock |
| Djup (engelska) | 3.25 in. |
| Djup (metriskt) | 8.3 cm |
| Höjd (engelska) | 5.75 in. |
| Höjd (metrisk) | 14.6 cm |
| Bredd (engelska) | 0.875 in. |
| Bredd (metrisk) | 2.2 cm |