Läs mer
Macherey-Nagel™ Paraffinlösning (blå)
Produktkod. 15809077
Change view
Kvantitet:
60 ml
Förpackningsstorlek:
60ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15809077 60 ml 60ml
1 options
Produktkod. 15809077 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740343.60
Paraffinlösning som ska användas med NucleoSpin totalRNA FFPE, NucleoSpin totalRNA FFPE XS, NucleoSpin 96 DNA FFPE, eller NucleoMag DNA FFPE-kit
NucleoSpin™ 8/96 DNA FFPE Kit används för isolering av totalt DNA från formalinfixerade, paraffininbäddade (FFPE) prover med antingen ett flexibelt 8-brunnars remsorformat för varierande genomströmning eller ett beprövat 96-brunnars plattformat för hög genomströmning.
  • Snabb isolering av DNA från färska och arkiverade FFPE-prover, prov av objektglas
  • Blåfärgad Paraffin Dissolver (patenterad teknologi) för enkel borttagning av paraffin
  • Avtvärbindningsbuffert för att eliminera formalintvärbindning
  • Högkvalitativt DNA för förbättrad prestanda i nedströmsapplikationer (t.ex. PCR)
  • Bearbetning under vakuum eller genom centrifugering, lämplig för manuell och automatiserad bearbetning
Specifikationer
CAS 64742-46-7
Färg Blått
För användning med (applikation) Paraffinavlägsnande under DNA-isolering av FFPE-prover
För användning med (utrustning) NucleoSpin 8/96 DNA FFPE kit
Fysisk form Vätska
Kvantitet 60 ml
Formulering Paraffinlösningsmedel, blått färgämne
Odör Organisk
Löslighetsinformation <0,001 % i vatten
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Paraffin Dissolver (blue) (60 mL)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: paraffin disolver