Läs mer
Penta Chemicals Paraffinvätska
Produktkod. 30020556 Handla allt Penta Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
800 g
Produktkod. Kvantitet
30020556 800 g
1 options
Produktkod. 30020556 Leverantör Penta Chemicals Leverantörsnummer 2366030800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00 SEK
    128.86 SEK / 800g
    Save 5.14 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kemikalier av högsta kvalitet för laboratorier, skolor, sjukhus, forskningsinstitut och stora tillverkningsanläggningar.
Om oss
Företaget PENTA grundades 1990 under handelsnamnet Ing. Petr Švec - PENTA sro. Från första början har vi varit ett enbart tjeckiskt företag som leds av familjen Švec, inklusive företagets grundare Petr Švec.
Vi är specialiserade på tillverkning och distribution av rena, laboratorie-, läkemedels- och specialkemikalier, som vi marknadsför under varumärket Penta. Vi tillverkar och levererar ett brett utbud av organiska och oorganiska kemikalier, i stora volymer, med en kvalitet som sträcker sig från teknisk, till ren, till AG och ACS.
Hög kvalitet och flexibilitet
Tack vare den höga kvaliteten på våra produkter och vår förmåga att uppfylla specifika kundkrav rankas vi bland de ledande leverantörerna av kvalificerade kemikalier på hemmamarknaden, och på senare tid har vi även expanderat till den globala marknaden.
Vi tillverkar kemikalierna i vårt eget moderna komplex som uppfyller de strängaste kvalitets- och säkerhetskriterierna. Våra stora lageranläggningar, inklusive två automatiserade lager, gör det möjligt för oss att tillgodose kundens krav. Vi paketerar produkterna i enlighet med alla lagkrav och kan på begäran leverera dem till kunden med vår egen ADR-transport.
Miljöansvar
Vår prioritet är att leverera maximal kvalitet på kemikalier, tillförlitlighet och miljömedvetenhet. Våra ansträngningar bevisas av många utmärkelser och certifikat, inklusive ISO 9001, ISO 14001 och Responsible Care-certifikatet för ansvarsfullt företagande inom kemisk industri.
Specifikationer
Produkttyp Paraffin
Kvantitet 800 g
Form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Paraffin liquid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
  • EUH401-För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin liquid