Läs mer
Paraffin, flytande, ren
Código de producto. 10689014 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Tamaño de la unidad:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Förpackning unitSize
10689014 250 mL Glasflaska 250ml
10361124 1 L Glasflaska 1 L
10540614 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10689014 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171402500
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 8012-95-1 | MFCD00131611
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 8012-95-1
Molekylformel MFCD00131611
Molekylvikt (g/mol) 0.00
MDL-nummer MFCD00131611
InChI-nyckel FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
IUPAC-namn 2-(3,4,5-trihydroxifenyl)kromenylium-3,5,7-triol;klorid
LEDER *
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Paraffin, liquid
Namnnotering Pure
Smältpunkt -24.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 300.0°C
Flampunkt 218°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mL
Merck Index 14, 7186
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Viskositet 65-75 mm2/s (40°C)
Kvalitet Ren
Fysisk form Oljig vätska
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Paraffin, vätska, ren
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Consejos de prudencia
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.