Läs mer
Paraffinvätska, ren, vattenvit, d=0,83-0,86, Fisher Chemical™
Produktkod. 10407460 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10407460 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
11438702 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10161480 25 L Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10407460 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/0360/17
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Paraffinvätska, ren, vattenvit, d=0,83-0,86
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8042-47-5
Molekylformel C16H10N2Na2O7S2
Molekylvikt (g/mol) 452.363
MDL-nummer 131611
InChI-nyckel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC-namn dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(fenylhydrazinyliden)naftalen-1,3-disulfonat
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Smältpunkt -6 °C
Färg Färglös
Kokpunkt 310 °C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 2.5 L
Ångdensitet >2
Viskositet 7,4 till 14,5 vid 40 °C
Fysisk form Viskös vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Paraffin, liquid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.