Beskrivning
Paraffinvätska, ren, vattenvit, d=0,83-0,86
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -9 °C |
| Kokpunkt | 310 °C |
| Förpackning | Plastbehållare |
| Kvantitet | 25 L |
| Ångdensitet | >2 vid 101 kPa |
| Viskositet | >19 St (40 °C) |
| Fysisk form | Viskös vätska |