Description
Paraffinvätska, ren, vattenvit, d=0,83-0,86
Specifications
Specifications
| Smältpunkt | -6 °C |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 310 °C |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Ångdensitet | >2 |
| Viskositet | 7,4 till 14,5 vid 40 °C |
| Fysisk form | Viskös vätska |
Safety and Handling
Product Identifier
- Paraffin, liquid
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P331-Framkalla INTE kräkning.