Läs mer
Paraffinvätska, teknisk, d=0,88, för oljebad, Fisher Chemical™
Produktkod. 10744571 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10744571 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10579380 25 L Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10744571 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/0320/17
 Begränsad artikel
I lager
Paraffinvätska, teknisk, d=0,88, för oljebad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8042-47-5
Molekylformel MFCD00131611
Molekylvikt (g/mol) 0.00
MDL-nummer MFCD00131611
InChI-nyckel FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
IUPAC-namn 2-(3,4,5-trihydroxifenyl)kromenylium-3,5,7-triol;klorid
LEDER *
Specifikationer
Smältpunkt -9 °C
Kokpunkt 310 °C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 2.5 L
Ångdensitet >2 vid 101 kPa
Viskositet >19 St (40 °C)
Fysisk form Viskös vätska