Läs mer
Paraffin, flytande, teknisk, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13476369 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 L
Förpackning:
Plastburk
Förpackningsstorlek:
25 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13476369 25 L Plastburk 25 L
1 options
Produktkod. 13476369 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444180250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 8012-95-1 | MFCD00131611
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paraffin, liquid
CAS 8012-95-1
Smältpunkt -24,0 °C
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 300,0 °C
Flampunkt 218 °C
Förpackning Plastburk
Molekylformel MFCD00131611
MDL-nummer MFCD00131611
Kvantitet 25 L
Synonym delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
InChI-nyckel FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
LEDER *
IUPAC-namn 2-(3,4,5-trihydroxifenyl)kromenylium-3,5,7-triol;klorid
Molekylvikt (g/mol) 0.00
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
Viskositet 65–75 mm²/s (40 °C)
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Paraffin, liquid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin oils
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.