Läs mer
Memmert™ Paraffinugn med TwinDISPLAY
Produktkod. 12855843 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
108 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12855843 108 l Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 12855843 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer UN110pa
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Använd denna universella klassiska labbugn för vetenskap och forskning vid provberedning. Memmert™ Paraffinugn med TwinDISPLAY är tillverkad av högkvalitativt, hygieniskt, lättstädat rostfritt stål och idealisk för temperaturkontroll inom vetenskap, forskning och materialtester inom industrin.
  • Över 65 år av permanent utvecklingsarbete och riklig användarfeedback från praktisk erfarenhet investeras i varje värmeugnsdesign
  • Exakt och homogen temperaturkontroll oberoende av kammarvolym och belastning
  • Temperaturområde upp till +300 °C
  • Förstärkt funktionalitet med bekväma, godkända och testade tillbehör
  • Arbetskammare och hus tillverkade nästan uteslutande av högkvalitativt, korrosionsbeständigt och lättrengörbart rostfritt stål
  • Ett brett utbud av alternativ för programmering och dokumentation med hjälp av gränssnitt, integrerad datalogger och programvara AtmoCONTROL
  • Tre års garanti för apparater utom slitagedelar
  • Temperaturvärdena för alla universalugnar mäts enligt DIN 12880: 2007-05
  • Varje universalugn är säkerhetstestad och bär CE-symbolen
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kapacitet (metrisk) 108 l
Temperatur (metrisk) 20 °C till 80 °C
Material Rostfritt stål
Modell UN110PA
Bredd (metrisk) 745 mm
Bredd (metrisk) Interiör 560 mm
Höjd (metrisk) 864 mm
Höjd (metrisk) interiör 480 mm
Djup (metriskt) 584 mm
Djup (metrisk) interiör 400 mm
Fraktvikt (metrisk) 74 kg
Spänning 115/230 V
Wattal 2.8/2.2 kW
Frekvens 50/60 Hz