Läs mer
Memmert™ Paraffinugn med TwinDISPLAY
Produktkod. 12825843 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
161 l
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12825843 161 l Varje
12835843 53 l Varje
12815843 32 l Varje
12845843 74 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12825843 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer UN 160PA
Använd dessa ugnar för temperaturkontroll i vetenskap, forskning och materialtester inom industrin. Memmert™ Natural Convection Universal-ugnar med TwinDISPLAY är idealiska för provberedning inom vetenskap och forskning.
De Memmert 'U' universell ugnsserie erbjuder oöverträffad exakt, jämn och skonsam temperaturkontroll för en mängd olika applikationer såsom materialtestning, åldring av datorchips, komplexa experiment med mycket känsliga belastningar, torkning eller härdning av elektroniska komponenter, härdning av plastharts eller uppvärmning av plasticine. Armaturerna och tillbehören i dessa värme- och torkugnar är praktiskt orienterade, med programfunktioner utformade för en mängd olika applikationer, och även när de används intensivt förlorar deras hållbara rostfria stålkonstruktion ingenting i smart utseende eller tillförlitlighet. Välj mellan 32 olika modeller för att hitta en som passar dina behov, tillsammans med en rad bekväma, godkända och testade tillbehör. Enligt din ansökan täcker de två modellvarianterna SingleDISPLAY och TwinDISPLAY alla krav på termisk säkerhet, precision och kvalitetssäkring.
  • Över 65 år av permanent utvecklingsarbete och riklig användarfeedback från praktisk erfarenhet investeras i varje värmeugnsdesign
  • Exakt och homogen temperaturkontroll oberoende av kammarvolym och belastning
  • Temperaturområde upp till+ 300° C
  • Åtta modellstorlekar 30 l till 750 l
  • Två modellvarianter: SingleDISPLAY och TwinDISPLAY
  • Modeller med naturlig konvektion eller forcerad luftcirkulation N/F
  • Förstärkt funktionalitet med bekväma, godkända och testade tillbehör
  • Arbetskammare och hus tillverkade nästan uteslutande av högkvalitativt, korrosionsbeständigt och lättrengörbart rostfritt stål
  • Ett brett utbud av alternativ för programmering och dokumentation med hjälp av gränssnitt, integrerad datalogger och programvara AtmoCONTROL
  • Tre års garanti för apparater utom slitagedelar
  • Temperaturvärdena för alla universalugnar mäts enligt DIN 12880: 2007-05
  • Varje universalugn är säkerhetstestad och bär CE-symbolen
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kapacitet (metrisk) 161 l
Temperatur (metrisk) 5 °C till 80 °C
Material Rostfritt stål
Modell UN160PA
Bredd (metrisk) 745 mm
Bredd (metrisk) Interiör 560 mm
Höjd (metrisk) 1104 mm
Höjd (metrisk) interiör 720 mm
Djup (metriskt) 584 mm
Djup (metrisk) interiör 400 mm
Fraktvikt (metrisk) 96 kg
Spänning 115/230 V
Wattal 3.2/2.2 kW
Frekvens 50/60 Hz