Läs mer
Paraffin, Pure, Soft Yellow, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10427650 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic container
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10427650
Brand: Fisher Chemical P/0480/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 64771-71-7
Smältpunkt 38°C
Färg White to Yellow
Kokpunkt 200°C
Förpackning Plastic container
Molekylformel C10H21
MDL-nummer 131611
Kvantitet 500 g
Molekylvikt (g/mol) 141.28
Fysisk form Solid