Läs mer
Paraffin, Pure, Soft Yellow, SLR, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic container
Förpackningsstorlek:
500g
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 64771-71-7 |
| Smältpunkt | 38°C |
| Färg | White to Yellow |
| Kokpunkt | 200°C |
| Förpackning | Plastic container |
| Molekylformel | C10H21 |
| MDL-nummer | 131611 |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.28 |
| Fysisk form | Solid |