Läs mer
Paraffin, Supelco™
Beskrivning
42 to 44, in block form
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | >300°C/1013 hPa |
| Smältpunkt | 42°C to 72°C |
| Produkttyp | Tissue Embedding Media |
| Kvantitet | 25 kg |
| Form | Solid |
| Synonym | Paraffin, Paraffin |