Läs mer
Paraffin, Supelco™
Produktkod. 15837540
Change view
Kvantitet:
1 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15837540 25 kg 25kg
15824930 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15837540 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1071519025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
46 to 48, In block form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8002-74-2
Specifikationer
Kokpunkt 300°C to 500°C/1,013 hPa
Smältpunkt 42°C to 72°C
Produkttyp Tissue Embedding Media
Kvantitet 25 kg
Form Solid
Synonym Paraffin, Paraffin