Läs mer
Cole-Parmer™ WD-200-seriens vaxdispenser
Produktkod. 15804285
Change view
Spänning:
220/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15804285 220/240 V Varje
1 options
Produktkod. 15804285 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 8523007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42607.50 SEK
    38942.03 SEK / Paket med 1
    Save 3665.47 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Förhindra vaxblockering med uppvärmd kran med WD-200 Series Wax Dispenser.
  • Noggrann temperaturkontroll med digital display
  • Tillverkad av rostfritt stål med antimikrobiell beläggning för att hämma bakterietillväxt
  • Förbättrad säkerhet med högtemperaturavstängning vid 120 °C
  • Helt isolerad tank förhindrar värmeförlust och säkerställer att den yttre ytan förblir sval
Denna paraffinvaxdispenser ger ultrasnabb uppvärmning för smält vax på begäran, perfekt för dina histologi- och patologiapplikationer. Den uppvärmda kranen förhindrar blockering och ger ett jämnt jämnt flöde av vax varje gång. Den droppfria spaken har tre —inställningar av, utmatning på begäran och kontinuerligt flöde. Filtersilen med 0,5 mm maskstorlek förhindrar att grova partiklar kommer in i kranen.
Temperaturen kan ställas in från omgivningstemperatur till °70 C med digital temperaturkontrollpanel. På/av temperaturkontrollen håller noggrannheten till± 1 °C. Tanken med en kapacitet på 7,5 liter kan smälta upp till 13,2 lb (6 kg) pelletiserat vax åt gången. När den är inställd °på 65 C tar det cirka 90 minuter för enheten att smälta 11 lb helt. (5 kg) pelletiserat vax.
Specifikationer
Höjd (metrisk) 455 mm
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 220/240 V
Kapacitet (engelska) 2 gal.
Kapacitet (metrisk) 7.5 L
Beskrivning Paraffin Wax Dispenser
Modell MH8524