Läs mer
Paraffin, ren, vax, granulär
Produktkod. 10711452 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10711452 2 kg -
15254734 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10711452 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 416770020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1123.92 SEK
    1008.65 SEK / 2kg
    Save 115.27 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Paraffinvax, CnH2n+2, CAS-nummer-8002-74-2, propafenona inn-spanska, propafenona, propafenone-hcl, propafenonum inn-latin, propafenonum, propafenone inn:ban, propafenone inn, rythmol, propafenone, gnf-pf-4594, 2 kg, 322,0 grader. C, CHEBI:63619, Vit, 232-315-6, 198 grader. C, Pure | CAS: 8002-74-2 | CnH2n +2 | 341,451 g/mol
Paraffinvax, CnH2n+2, CAS-nummer-8002-74-2, propafenona inn-spanish, propafenona, propafenon-hcl, propafenonum inn-latin, propafenonum, propafenone inn:ban, propafenone inn, rythmol, propafenon, deg.pf-20., C. CHEBI:63619, vit, 232-315-6, 198 grader C, ren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8002-74-2
Molekylformel CnH2n+2
Molekylvikt (g/mol) 341.451
MDL-nummer MFCD00132833
InChI-nyckel JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Synonym propafenone, rythmol, propafenona, propafenonum, propafenonum inn-latin, propafenona inn-spanish, propafenone inn:ban, gnf-pf-4594, propafenone-hcl, propafenone inn
PubChem CID 4932
ChEBI CHEBI:63619
IUPAC-namn 1-[2-[2-hydroxi-3-(propylamino)propoxi]fenyl]-3-fenylpropan-1-on
LEDER CCCNCC(COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC2=CC=CC=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paraffin wax
Smältpunkt 58,0 °C till 62,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 322,0 °C
Flampunkt 198 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 2 kg
Merck Index 14,7023
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: olösliga i alkohol (lösliga i varm alkohol), olösliga i syror, lösliga i bensen, kloroform, eter, kol, disulfid, ligroin, terpentin, blandbar när den smälts med vax, fetter
Viskositet 3-4,5 mPa (98,9 °C)
Kvalitet Ren
Fysisk form Pellets
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.