Learn More
Paraffin Wax, Pure, Melting Point about 57°C, Pastillated, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| CAS | 8002-74-2 |
| Melting Point | 58°C |
| Color | White |
| Boiling Point | 322°C |
| Packaging | Plastic powder jar |
| Molecular Formula | C21H27NO3 |
| MDL Number | 132833 |
| Quantity | 450 g |
| Synonym | propafenone, rythmol, propafenona, propafenonum, propafenonum inn-latin, propafenona inn-spanish, propafenone inn:ban, gnf-pf-4594, propafenone-hcl, propafenone inn |
| InChI Key | JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?