Läs mer
Paraffin Wax, Pure, Melting Point about 60°C, Pastillated, Fisher Chemical
Produktkod. 10395900 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
450 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
450g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10395900 450 g Plastic powder jar 450g
1 options
Produktkod. 10395900 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/0680/90
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
450g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 8002-74-2
Smältpunkt 58°C
Färg White
Kokpunkt 322°C
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C21H27NO3
MDL-nummer 132833
Kvantitet 450 g
Synonym propafenone, rythmol, propafenona, propafenonum, propafenonum inn-latin, propafenona inn-spanish, propafenone inn:ban, gnf-pf-4594, propafenone-hcl, propafenone inn
InChI-nyckel JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCNCC(COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC2=CC=CC=C2)O
IUPAC-namn 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 341.451
PubChem CID 4932
ChEBI CHEBI:63619
Viskositet 3 to 4.5 mPaS at 98.9°C
Fysisk form Solid