Läs mer
Brand™ PARAFILM™ M Cutter
Produktkod. 10578491 Handla allt Brand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
50 mm och 100 mm W PARAFILM™ M Tätningsfilm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10578491 50 mm och 100 mm W PARAFILM™ M Tätningsfilm Varje
1 options
Produktkod. 10578491 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 701650
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger bekväm ren förvaring och skärning av PARAFILM™ M Tätningsfilm. BRAND™ PARAFILM™ M Cutter rymmer 50 mm och 100 mm breda rullar.
Den händige PARAFILM™ M Cutter är bekväm för ren förvaring och skärning av PARAFILM™ M tätningsfilm. Lämplig för 50 mm och 100 mm breda rullar. Lätt att använda: 1. Insättning, 2. Dispensering, 3. Skärning, 4. Tagande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Filmskärare
För användning med (utrustning) 50 mm och 100 mm W PARAFILM™ M Tätningsfilm
Antal per förpackning 1 st.