Läs mer
Amcor™ Parafilm™ M Laboratoriefilm
Produktkod. 10018130
Change view
Längd (metrisk):
15,2 m
38 m
75 m
76 m
Bredd (metrisk):
5 cm
10 cm
51 cm
Färg:
Lila
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
10018130 76 m 10 cm Naturlig Varje
11747487 15,2 m 51 cm Naturlig Varje
11762644 76 m 5 cm Naturlig -
11772644 38 m 10 cm Naturlig Varje
16330422 75 m 5 cm Lila Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10018130 Leverantör Amcor™ Leverantörsnummer PM999
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Añadir a la cesta
Effektiv och kostnadseffektiv täckning för provrör, bägare, flaskor, petriskålar, flaskor och diverse andra instrument och föremål med oregelbundna ytor.
  • Skydda integriteten hos forskningsapplikationer med en tät fuktbarriär som håller en b-tätning och inte släpper från glas, trots avgasning
  • Minska risken för manipulerad data med ett täcke som är luktfritt, färglöst och halvtransparent
  • Förhindrar fukt- och volymförlust på grund av materialets sammansättning och tät tät tätning
  • Flexibelt och självförslutande material gör att det kan fästa runt oregelbundna former och ytor
  • Sträcker sig mer än 200 % av ursprungslängden
  • Motståndskraftig upp till 48 timmar mot många polära ämnen såsom saltlösning, oorganiska syror och alkaliska lösningar
Permeabilitet
  • Syre: (ASTM 1927-98) 150 cc/m2 d vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet
  • Koldioxid: (Modulerad IR-metod) 1200 cc/m2 d vid 23 °C och 0 % RH
  • Vattenånga: (ASTM F1249-01)
    • Platt: 1 g/m 2 d vid 38 °C och 90 % RH
    • Skrynklat: 1 g/m 2 d vid 38 °C och 90 % RH
Effekter av vanliga reagenser
  • Kaliumpermanganat
    • 5%: Ingen synlig effekt förutom permanent mörkbrun färg inom 18 timmar
    • 0,1%: Samma som 5% men något mindre färg
  • Jodlösning (0,1N)
    • Ingen effekt förutom att färga brunt på 18 timmar
  • Etylalkohol (95 %)
    • Ingen synlig effekt förutom lite ansiktsblekning inom 24 timmar
  • Ingen synlig effekt på 24 timmar:
    • Saltsyra konkt. (12N) dil. (5N)
    • Svavelsyra kon. (36N) dil. (5N)
    • Salpetersyra kons. (16N) dil. (5N)
    • Natriumhydroxid kons. (22 %)
    • Ammoniumhydroxid kons. (28 % NH3)
    • Salt (NaCl) lösning (20 %)
    • Isopropylalkohol (99 %)
  • Rekommenderas inte för användning med klorerade, opolära alifatiska och aromatiska lösningsmedel
  • Filmen blir mjuk och klibbig vid cirka 54° till 66 °C (130° till 150 °F)
Información de órdenes
13-374-10, 13-374-12 och 13-374-16 rullar är förpackade i kartongförpackningar.
Especificaciones
Användningsområden Effektiv och kostnadseffektiv täckning, överlindning för att ytterligare säkra proppar, lock och kapsyler, och hyll- eller brickfoder för att förhindra att flaskor eller instrument glider.
Längd (engelska) 250 ft.
Färg Naturlig
Beskrivning Amcor PM999
Objektbeskrivning Storlek: 4 tum x 250 fot/rulle
Produkttyp Film
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10 cm
Längd (metrisk) 76 m
Material Termoplast
Tjocklek 5 mil.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.