Läs mer
Amcor Parafilm™ M Laboratoriefilm
Produktkod. p-105273
Längd (metrisk):
15,2 m
38 m
75 m
76 m
Bredd (metrisk):
5 cm
10 cm
51 cm
Färg:
Lila
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11747487
Brand: Amcor PM998
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Effektiv och kostnadseffektiv täckning för provrör, bägare, flaskor, petriskålar, flaskor och diverse andra instrument och föremål med oregelbundna ytor.
  • Skydda integriteten hos forskningsapplikationer med en tät fuktbarriär som håller en stark tätning och inte ’släpper från glas, trots avgasning
  • Minska risken för manipulerad data med ett hölje som är luktfritt, färglöst och halvtransparent
  • Förhindrar fukt- och volymförlust på grund av materialsammansättning och tät försegling
  • Flexibelt och självtätande material gör att den klamrar sig fast runt oregelbundna former och ytor
  • Sträcker sig mer än 200 % av originallängden
  • Beständig upp till 48 timmar mot många polära ämnen som saltlösningar, oorganiska syror och alkaliska lösningar
Permeabilitet
  • Syre: (ASTM 1927-98) 150 cc/m² d vid 23 °C och 50 % RH
  • Koldioxid: (Modulerad IR-metod) 1200 cc/m² d vid 23 C °och 0 % RH
  • Vattenånga: (ASTM F1249-01)
    • Platt: 1 g/m² d vid 38 °C och 90 % RH
    • Skrynklig: 1 g/m² d vid 38 °C och 90 % RH
Effekter av vanliga reagenser
  • Kaliumpermanganat
    • 5%: Ingen synlig effekt förutom permanent mörkbrun färg på 18 timmar
    • 0,1 %: Samma som 5 % förutom något mindre färg
  • Jodlösning (0,1N)
    • Ingen effekt förutom färgning brun på 18 timmar
  • Etylalkohol (95 %)
    • Ingen synlig effekt förutom viss ansiktsblekning på 24 timmar
  • Ingen synlig effekt inom 24 timmar:
    • Saltsyra konc. (12N) dil. (5N)
    • Svavelsyra konc. (36N) dil. (5N)
    • Salpetersyra konc. (16N) dil. (5N)
    • Natriumhydroxid konc. (22 %)
    • Ammoniumhydroxid konc. (28% NH )
    • Salt (NaCl) lösning (20 %)
    • Isopropylalkohol (99 %)
  • Rekommenderas inte för användning med klorerade, opolära alifatiska och aromatiska lösningsmedel
  • Filmen blir mjuk och klibbig vid ca 130 grader° till °150 F (54 ° till 66 °C)
Beställningsinfo
13-374-10, 13-374-12 och 13-374-16 rullar är förpackade i kartongförpackningar.
Specifikationer
Användningsområden Effektiv och kostnadseffektiv täckning, överlindning för att ytterligare säkra proppar, lock och kapsyler, och hyll- eller brickfoder för att förhindra att flaskor eller instrument glider.
Längd (engelska) 50 ft.
Färg Naturlig
Beskrivning Amcor PM998
Produkttyp Tätningsfilm
Bredd (engelska) 20 tum
Bredd (metrisk) 51 cm
Längd (metrisk) 15,2 m
Material Termoplast
Tjocklek 5 mil
För användning med (utrustning) Parafilm Sjal