Beskrivning
- Idealiskt för att skydda prover och förhindra kontaminering eller avdunstning, perfekt för renrumsmiljöer och strikta sanitetsrutiner
- Dessa förskurna remsor steriliseras med en ångväteperoxidprocess, vilket ger ett extra skyddslager till Parafilm naturliga vattentäta och fukttåliga egenskaper
- Parafilm™, halvtransparent termoplastisk film utformad för pålitlig tätning i laboratorie-, medicinska och industriella miljöer
- Konstruerad av en unik blandning av vaxer och polyolefiner, Parafilm™ sträcker sig upp till 200 % originalstorlek och anpassar sig tätt till oregelbundna ytor som provrör, bägare, petriskålar och kolvar
- Förpackad i en förseglad, partispårbar påse med en färgsteriliseringsindikator som säkerställer både säkerhet och bekvämlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (engelska) | 8 tum |
| Produkttyp | Parafilm Wrap |
| Bredd (engelska) | 2 tum |
| Bredd (metrisk) | 5.08 cm |
| Längd (metrisk) | 20.3 cm |
| Material | Termoplast |
| Tjocklek | 5 mil. |
| Kvantitet | 50-påsar, paket med 10 stycken |
| Mått (L x B) | 8 x 2 tum |