Läs mer
Paraformaldehyd-13C, TRC
Produktkod. 30133988
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133988 100 mg
30132847 250 mg
30005103 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133988 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP193267100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89277-65-6
Molekylformel (13CH2O)n • H2O
Synonym Aldacide-13C, Flo-Mor-13C, Granuform-13C, Paraform-13C, TransFix-13C
LEDER O[13C]([H])(O[H])[H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paraformaldehyde-13C
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 31.0139