Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd, 16% vikt/volym aq. lösning, metanolfri
Descrizione
Paraformaldehyd används som desinfektionsmedel, härdningsmedel och vattentätningsmedel. Det används också för att förbereda lim, hartser och tandvård som antiseptisk och preventivmedel. Den används också som termoplast. Dessutom används det vid beredning av formalinfixativ för vävnader eller celler under proverna som utsätts för florescensstudier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Ampulerad under argon
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Paraformaldehyde |
| Namnnotering | Metanolfritt |
| Förpackning | Ampull |
| MDL-nummer | MFCD00133991 |
| Kvantitet | 2 x 10 mL |
| Merck Index | 14,7025 |
| Löslighetsinformation | Löslig i klorofenol och många organiska lösningsmedel. Olöslig i eter och alkohol. |
| Fysisk form | Vätska |
Sicurezza e movimentazione
- Paraformaldehyde, 16% w/v aqueous solution
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.