Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd, 16% vikt/volym aq. lösning, metanolfri
Produktkod. p-7058859
Change view
Kvantitet:
2 x 10 mL
10 x 10 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
11490570 2 x 10 mL
11400580 10 x 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490570 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 043368.9L
Paraformaldehyd, CH2O, CAS-nummer-30525-89-4, metylenoxid, oxometan, paraform, oximetylen, formalin, formol, metylaldehyd, paraformaldehyd, myraldehyd, metanal, 10 x 10mL, CHE2BI:168 klass 4: Hazard Klass 4: 968; Förpackningsgrupp: III, 200-001-8, H312+H332-H315-H317-H319-H335-H341-H350
Paraformaldehyd används som desinfektionsmedel, härdningsmedel och vattentätningsmedel. Det används också för att förbereda lim, hartser och tandvård som antiseptisk och preventivmedel. Den används också som termoplast. Dessutom används det vid beredning av formalinfixativ för vävnader eller celler under proverna som utsätts för florescensstudier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-namn formaldehyd
LEDER C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paraformaldehyde
Namnnotering Metanolfritt
Förpackning Ampull
MDL-nummer MFCD00133991
Kvantitet 2 x 10 mL
Merck Index 14,7025
Löslighetsinformation Löslig i klorofenol och många organiska lösningsmedel. Olöslig i eter och alkohol.
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Paraformaldehyde, 16% w/v aqueous solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.