Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd, 4% i PBS
Produktkod. 15424389
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15424389 250 mL 250ml
15434389 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15424389 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61899.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1224.07 SEK
    1098.65 SEK / 250ml
    Save 125.42 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Paraformaldehyd, CH2O, CAS-nummer-30525-89-4, metylenoxid, paraformaldehyd, formalin, paraform, metylaldehyd, myraldehyd, formol, oxymetylen, metan, oxometan, 500 ml, CHEBI:16842, H317-H318-H351 | CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30,026 g/mol
Paraformaldehyd, 4% i PBS används för att bevara vävnader för rutinhistologi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Paraformaldehyd, 4 % i PBS används för
att konservera vävnader för rutinhistologi.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med mässing, stål, koppar, syraanhydrider, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel CH2O
Molekylvikt (g/mol) 30.026
MDL-nummer MFCD00133991
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-namn formaldehyd
LEDER C=O
Specifica
Kemiskt namn eller material Paraformaldehyde
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Paraformaldehyde, 4% in PBS
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: paraformaldehyde, sodium chloride, phosphoric acid, potassium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.