Läs mer
Paraformaldehyd, 90 %, ren
Produktkod. 11914801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasthink
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11914801 10 kg Plasthink 10kg
10553151 1 kg Plastflaska 1kg
10563151 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11914801 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 169650100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30,026 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30525-89-4
Molekylformel CH2O
Molekylvikt (g/mol) 30.026
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-namn formaldehyd
LEDER C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paraformaldehyde
Smältpunkt 120,0 °C till 170,0 °C
Färg Vitt till benvitt
pH 3,5 till 5 (10 % suspension)
Flampunkt 71 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 89,5 till 93%
Förpackning Plasthink
Linjär formel (CH2O)n
Kvantitet 10 kg
Beilstein 01,566
Merck Index 15,7129
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: sparsamt löslig. Andra lösligheter: de högre polymererna är olösliga i vatten, olösliga i alkohol och eter
Procent renhet 90%
Kvalitet Ren
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.