missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Paraformaldehyd, 90%, ren, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-4510509 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasthink
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10553151

Brand: Thermo Scientific Acros 169650010

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30.026 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 30525-89-4
Molekylformel CH2O
Molekylvikt (g/mol) 30.026
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-namn formaldehyd
LEDER C=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Paraformaldehyde
Smältpunkt 120.0°C to 170.0°C
Färg Vitt till benvitt
pH 3.5 to 5 (10% suspension)
Flampunkt 71°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 89.5 to 93%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH2O)n
Kvantitet 1 kg
Beilstein 01,566
Merck Index 15,7129
Löslighetsinformation Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether
Procent renhet 90%
Kvalitet Ren
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Paraformaldehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.