Läs mer
Paraformaldehyd, 96 %
Beskrivning
Paraformaldehyd används som gasningsmedel, desinfektionsmedel och vid tillverkning av syntetiska hartser som melaminharts, fenolharts och polyacetalharts. Det används också i cellkultur. Det fungerar också som ett fixativ i elektronmikroskopi. Det används också vid framställning av formalinfixativ för vävnader eller celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paraformaldehyde |
| Smältpunkt | 120 °C till 170 °C (dekomposition) |
| Densitet | 1.3 |
| Flampunkt | 71 °C (159 °F) |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN2213 |
| Beilstein | 102769 |
| Merck Index | 14,7025 |
| Löslighetsinformation | Löslig i varmt vatten. Olöslig i vatten, eter och alkohol. |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
- Paraformaldehyde
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.