Läs mer
Paraformaldehyd, 96%, extra ren
Produktkod. 10342243 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasthink
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
25g
3kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10342243 1 kg Plastflaska 1kg
10351641 25 g Plastflaska 25g
10424131 500 g Plastflaska 500g
10443361 3 kg Plastflaska 3kg
11924801 10 kg Plasthink 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10342243 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 416780010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.40 SEK
    735.65 SEK / 1kg
    Save 116.75 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Paraformaldehyd, 96%, CH2O, CAS-nummer-30525-89-4, paraformaldehyd, paraform, oxymetylen, metylenoxid, metylaldehyd, metan, formol, formalin, myraldehyd, oxometan, 500g, CHEBI:16842, Vit, 260 grader. C, 1,03 (Luft - 1,0), 71 grader. C, Extra Pure, Varning | CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30,026 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30525-89-4
Molekylformel CH2O
Molekylvikt (g/mol) 30.026
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-namn formaldehyd
LEDER C=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Paraformaldehyde
Namnnotering Extra Pure
Nedbrytningsinformation 260 °C
Smältpunkt 120,0 °C till 170,0 °C
Färg Vitt
Densitet 1.03 (Air = 1.0)
pH 4,0 till 5,5 (10 % suspension)
Flampunkt 71 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH2O)n
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: sparsamt löslig. Andra lösligheter: de högre polymererna är olösliga i vatten, olösliga i alkohol och eter
Ångtryck 1,2 mmHg vid 25 °C
Procent renhet 96%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Pärlor eller pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraformaldehyde
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Sicherheitshinweis
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.