Läs mer
Paraformaldehyd, 96%, extra ren
Produktkod. 10424131 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasthink
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
25g
3kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10424131 500 g Plastflaska 500g
10351641 25 g Plastflaska 25g
10342243 1 kg Plastflaska 1kg
10443361 3 kg Plastflaska 3kg
11924801 10 kg Plasthink 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10424131 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 416785000
Request Bulk or Custom Format
Paraformaldehyd, 96%, CH2O, CAS-nummer-30525-89-4, paraformaldehyd, paraform, oxymetylen, metylenoxid, metylaldehyd, metan, formol, formalin, myraldehyd, oxometan, 500g, CHEBI:16842, Vit, 260 grader. C, 1,03 (Luft - 1,0), 71 grader. C, Extra Pure, Varning | CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30,026 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30525-89-4
Molekylformel CH2O
Molekylvikt (g/mol) 30.026
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-namn formaldehyd
LEDER C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paraformaldehyde
Namnnotering Extra Pure
Nedbrytningsinformation 260°C
Smältpunkt 120.0° to 170.0°C
Färg Vitt
Densitet 1.03 (Air = 1.0)
pH 4.0 to 5.5 (10% suspension)
Flampunkt 71°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH2O)n
Kvantitet 500 g
UN-nummer 2213
Löslighetsinformation Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether
Ångtryck 1.2mmHg at 25°C
Procent renhet 96%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Beads or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Paraformaldehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.