Läs mer
Paraformaldehyde-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paraformaldehyde-d2 |
| CAS | 32008-59-6 |
| Molekylformel | (C 2H2 O)n |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Poly(oxymethylene-d2) (8 CI, 9 CI), Paraformaldehyde-d2 |
| LEDER | [X]OC([2 H])([2 H])OC([2 H])([2 H])OC([X])([2 H])[2 H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 64.077 |
| Formel vikt | 64.046 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |