Läs mer
Paraformaldehyde-D2, TRC
Produktkod. 30426666
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426666 10 g
30422702 500 mg
30415832 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30426666 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP19140210G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32008-59-6
Molekylformel (C 2H2 O)n
Molekylvikt (g/mol) 64.077
Synonym Poly(oxymethylene-d2) (8CI, 9CI), Paraformaldehyde-d2
LEDER [X]OC([2H])([2H])OC([2H])([2H])OC([X])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paraformaldehyde-d2
Kvantitet 10 g
Formel vikt 64.046