Läs mer
Paraformaldehyde, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10131580 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Förpackning Förpackningsstorlek
10131580 Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10131580 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/0840/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
500g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 30525-89-4
Smältpunkt 120°C/248°F
Färg White
pH 3.5 to 5.0
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel CH2O
MDL-nummer 133991
Kvantitet 500 g
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=O
IUPAC-namn formaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 30.026
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Ångtryck 1.2mmHg 25
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Paraformaldehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.