Description
Paraformaldehyd används som fixativ vid elektronmikroskopi och vid beredning av formalinfixativ för vävnader eller celler när proverna ska användas i florescensstudier. Det används också vid tillverkning av syntetiska hartser. Det har tidigare använts för att desinficera sjukrum, kläder, linne och sjukrumsredskap och som gasningsmedel.
Specifications
Specifications
| CAS | 30525-89-4 |
| Smältpunkt | 120 – 170 °C (bokstavligen) |
| Densitet | 0,88 g/ml vid 25 °C (lit.) |
| Kokpunkt | Kokar inte, avger formaldehydgas när den värms upp |
| Molekylformel | CH2O |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (varmt vatten – ∼37 % w/v; långsamt löslig i kallt vatten). Olöslig i alkohol eller eter. |
| InChI-nyckel | WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C=O |
| Show More |