Läs mer
Paraformaldehyde, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15850581
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15850581 1 kg 1kg
15840581 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15850581 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8187151000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30525-89-4
Specifikationer
Smältpunkt 100°C to 130°C
Densitet 1.4 g/cm3 at 20°C
Molekylformel (CH2O)n
MDL-nummer MFCD00133991
Kvantitet 1 kg
Synonym Paraformaldehyde, Paraformaldehyde