Läs mer
Paraformaldehydlösning, 16 %, metanolfri, MP Biomedicals™
Produktkod. 15799150 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 10 mL
10 x 10 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
20ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15799150 2 x 10 mL 20ml
11481745 10 x 10 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15799150 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219998320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1004.46 SEK
    876.32 SEK / 20ml
    Save 128.14 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MP Biomedicals™ Paraformaldehydlösning, 16 %, metanolfri är en klar, vattenhaltig lösning som är redo att användas som fixeringsmedel för elektronmikroskopi.
Rekommenderas för användning vid beredning av formalinfixativ för vävnader eller celler när proverna ska användas i florescensstudier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30525-89-4 , 7732-18-5
Molekylvikt (g/mol) 30.03
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn formaldehyd
LEDER C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paraformaldehyde Solution
CAS Max % 0.16, 0.84
Molekylformel CH2O
Kvantitet 2 x 10 mL
Synonym Polyoxmethylene
Procent renhet 0.16
Kvalitet Metanolfri
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 16% aqueous solution
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Paraformaldehyde, 16% aq soln, methanol free
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302+H312+H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: paraformaldehyd