Läs mer
Paraformaldehyd, TRC
Produktkod. 30012467
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
150 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012467 150 g
30006728 50 g
30005087 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012467 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP193265150G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30525-89-4
Molekylformel (C H2 O)n
Molekylvikt (g/mol) 30.03
Synonym Paraformaldehyde (9CI, ACI), Aldacide, Flo-Mor, Granuform, Granuform 91, Granuform 96, Granuform M, Paraform, PFA, Polyformaldehyde, TransFix, WANPFA 92
IUPAC-namn Paraformaldehyd
LEDER [*]CO[*]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paraformaldehyde
Kvantitet 150 g
InChI formel InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
Formel vikt 30.0106