Läs mer
Paraldehyd, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10319233 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10319233 2.5 L 2.5 L
1 options
Produktkod. 10319233 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 275080025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.00 SEK
    1208.65 SEK / 2.5 L
    Save 181.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Paraldehyd, 99,5% 2,5L
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Paraldehyd, 99,5 % 2,5 L plastflaska Case nr 123-63-7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 123-63-7
Smältpunkt 12 °C
Kokpunkt 65 °C till 82 °C
Förpackning PLAST
Molekylformel C6H12O3
Kvantitet 2.5 L
InChI-nyckel SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1OC(C)OC(C)O1
IUPAC-namn 2,4,6-trimetyl-1,3,5-trioxan
Molekylvikt (g/mol) 132.16
Procent renhet 99.5%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Paraldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.