Läs mer
Paraldehyd, 99,5 %
Produktkod. 15254694 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
10 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15254694 10 L 10 L
10164730 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15254694 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 275080100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 123-63-7 | C6H12O3 | 132,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-63-7
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.16
InChI-nyckel SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2,4,6-trimetyl-1,3,5-trioxan
LEDER CC1OC(C)OC(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paraldehyde
Smältpunkt 12,0 °C
Densitet 0.9900 g/mL, 0.99
Kokpunkt 124,0 °C
Flampunkt 24 °C
Analysprocentintervall 99,4 % min. (GC)
Brytningsindex 1,4035 till 1,4055
Kvantitet 10 L
Beilstein 19, 385
Merck Index 15, 7131
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: 125 g/L (25 °C). Övrig löslighet: blandbar med de flesta vanliga organiska lösningsmedel
Viskositet 1,31 mPa (20 °C)
Formel vikt 132.16
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Paraldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.