Läs mer
Paraldehyde, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15880321
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15880321 1 L 1 L
15870321 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15880321 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8182551000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-63-7
Specifikationer
Smältpunkt 12°C
Densitet 0.99 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 124°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00036208
Kvantitet 1 L
Synonym Paraldehyde, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxane, Paraldehyde
Molekylvikt (g/mol) 132.16