Läs mer
Paraldehyd, TRC
Produktkod. 30133021
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
250 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133021 25 mL
30135883 100 mL
30004525 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133021 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP19182025ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-63-7
Molekylformel C6 H12 O3
Molekylvikt (g/mol) 132.16
Synonym Paraldehyde, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxane, cyclic trimer of acetaldehyde
IUPAC-namn 2,4,6-trimetyl-1,3,5-trioxan
LEDER CC1OC(C)OC(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paraldehyde
Kvantitet 25 mL
InChI formel InChI=1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
Formel vikt 132.0786